VWR® CompactStar CS4, Centrifuge
Leverandør: VWR
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
VWR®
521-2853EA 4537.66 DKK
521-2853 521-2855 521-2854
VWR® CompactStar CS4, Centrifuge
Centrifuger Bordcentrifuger
CompactStar CS4 centrifugen er designet med henblik på separation af forskellige prøver inden for kemi, life-science, klinisk forskning og rutinediagnosticering.
  • Høj hastighed: op til 6500 min⁻¹/4000×g
  • Kontrolpanel med brugervenlige drejeknapper og stort digitaldisplay for tid og hastighed
  • Timer en kan indstilles til op til 30 minutter og til positionen 'On' for kontinuerlig drift
  • Den kompakte størrelse gør den velegnet til stort set alle laboratorier, og den kan nemt transporteres fra et laboratorium til et andet
Kombinationsrøradapterne er egnede til centrifugering af 5 ml (12×75 mm) og 7 ml (13×100 mm) rør samt koniske- og standardrør 15 ml.
Bestillingsoplysninger: Leveres med 6×15 ml vinkelrotor med adaptersæt. Alle tilgængelige adaptere medfølger allerede uden ekstraomkostninger.