Saltvand med fosfatbuffer (PBS), højt fosfatindhold
Leverandør: Avantor
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
VWR®
444037EEA 1840 DKK
444037E
Saltvand med fosfatbuffer (PBS), højt fosfatindhold
Buffere Elektroforese buffere Washing Buffers
Strålebehandlet opl., pH 7,2, til skylleblots.
  • NaCl 8,77 g/L
  • Na₂HPO₄, 12H₂0 19,2 g/L
  • NaH₂PO₄, 2H₂O 6,55 g/L