Ending In 
Din session er udløbet.
Din session er udløbet. For din sikkerhed har vi logget dig ud.
Vil du logge ind igen?
Update på coronavirus: Grundet de givne omstændigheder vil VWR, part of Avantor’s medarbejdere fortsætte med at servicere vores kunder fra deres hjemmearbejdsplads.
Saltvand med fosfatbuffer (PBS), lavt fosfatindhold
Leverandør: Avantor
Bedømmelser
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Sortér alle efter:
VWR®
444057YEA 1280 DKK InStock
444057Y
Saltvand med fosfatbuffer (PBS), lavt fosfatindhold
Buffere Elektroforese buffere Washing Buffers
Strålebehandlet opløsning til brug i skylleceller.
  • KCl 0,2 g/l
  • NaCl 7,01 g/l
  • Na₂HPO₄, 12H₂0 1,28 g/l
  • NaH₂PO₄, 2H₂O 0,44g/l
Bestil nu
BESTIL
RELATEREDE OPLYSNINGER
Skriv en bedømmelse
Bedømmelser
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse katalog Nummer Availability Enhed Din pris Price Per Antal