Testsystem til Detektion af Inhibitorer i urin, Urotest AB
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1.13194.0001EA 1140 DKK
MERC1.13194.0001
Testsystem til Detektion af Inhibitorer i urin, Urotest AB
Test system til påvisning af antibakterielle stoffer (inhibitorer) i urin. testen er vigtig for den afgørende diagnostiske vurdering af en urinvejsinfektion. Reaktionszonen af Urotest ® AB teststrimlen indeholder sporer fra Bacillus subtilis ATCC 6051 og dyrkningsmediet, der er buffer justeret. Spirende sporer udviser metabolisk aktivitet. Denne reaktion kan bruges til at teste om urinprøver er fri for inhibitorer ved at observere farveskift. Dyp Urotest ® AB teststrimlen i urinprøven og placér den i den særlige inkubationapose og inkuber i 5-24 timer. Teststrimlen kan bruges både som en hurtig test (inkuberes i 5-7 timer) eller til rutinemæssig testning (inkuber i op til 24 timer).
  • Nyttig til en pålidelig diagnostisk vurdering
  • Nem Fortolkning: blå reaktionszone betyder resultatet er negativt (urinprøven indeholder ikke-hæmmere); beige/hvid reaktionszone betyder resultatet er positivt (urinprøven indeholder hæmmere)
Leveringsinformation: 50 Urotest® AB test strips; 50 specielle inkubationsposer; 50 specielle adherende strips til mærkning.