VWR® Ergonomic High Performance (EHP), Enkeltkanalpipetter, mekaniske
Leverandør: VWR
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
VWR® Ergonomic High Performance (EHP) VWR® EHP
613-7140EA 4340 DKK
613-7140 613-5262 613-5263 613-5260 613-5261 613-7141 613-5266 613-5267 613-5465 613-5264 613-5265 613-7129 613-7133 613-7132 613-7131 613-7130 613-7137 613-7136 613-7135 613-7134 613-5259 613-6963 613-7139 613-7138 613-5258
VWR® Ergonomic High Performance (EHP), Enkeltkanalpipetter, mekaniske
Pipetter Automatiske pipetter
De nye ergonomiske højtydende pipetter giver dig nøjagtighed og præcision, du kan stole på. De nye, opgraderede ergonomiske egenskaber betyder komfortabel pipettering selv ved lang tids brug.
  • Betydeligt reduceret stempelmodstand
  • Ubesværet volumenjustering med volumenlås
  • Overlegen nøjagtighed og præcision til alle kritiske applikationer
  • Konisk skaft og justerbar afskyder sikrer, at alle typer spidser passer
  • Forlænget fingerstøtte for mere behagelig pipettering
  • Fuldt autoklaverbar