Vil du logge ind igen?
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Handskebokse
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/03/18945303.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"18"
Sorter efter:
Leverandør:  ERLAB (INCL. CAPTAIRE)
Beskrivelse:   Et bærbart isolationskabinet, som beskytter brugeren og prøven.
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  Alfa Aesar
Beskrivelse:   These polyethylene glove bags are used for handling air and moisture sensitive chemicals in laboratories. Also suitable for field sampling.
Varenummer: (135-1097)
Leverandør:  LABCONCO
Beskrivelse:   XPert weigh boxes have inlet and outlet HEPA filters and provide a leak-tight physical barrier to protect the operator from hazardous airborne particu...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  LABCONCO
Beskrivelse:   These glove boxes provides a leak-tight environment to perform work with contamination-sensitive materials under vacuum or in an inert environment. Th...
Leverandør:  Bohlender
Beskrivelse:   This anti-static glove box made of PC-ESD allows safe working with sensitive compounds in a controlled environment.
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  LABCONCO
Beskrivelse:   This HEPA-filtered glove box has inlet and outlet HEPA filters and provides a leak-tight physical barrier to protect the operator from hazardous airbo...
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (BOHLV1982-08)
Leverandør:  Bohlender
Beskrivelse:   This PMMA glove box with transfer chamber allows safe working with sensitive compounds in a controlled environment.
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  Alfa Aesar
Beskrivelse:   These polyethylene glove bags are ideal for laboratory use and field sampling.
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 18
  1  2  3  Næste