Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (16)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Viskosimeter Standarder
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/95/18989995.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"12"
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   These standards can be used for calibration, control, verification, qualification or method validation of kinematic and dynamic viscosity measurement ...
Leverandør:  FUNGILAB
Beskrivelse:   Idet de er designet specielt til brug sammen med rotationsviskometre, er disse standarder designet til at gøre kalibrering af viskometeret lettere.
Leverandør:  FUNGILAB
Beskrivelse:   These dual certified flow cup standards are especially designed for use in DIN, Ford, ISO, Shell and Zahn flow cups and are also dual purpose density ...
Leverandør:  FUNGILAB
Beskrivelse:   Fungilab ISO 17025 / ISO Guide 34 dual certified general purpose viscosity standards are tested in accordance with ASTM D 2162.
Leverandør:  Alfa Aesar
Beskrivelse:   VISCOSITY STANDARD, SPECPURER, NOMINALL 1 * 500 ml
UOM:  1 * 500 ml
Leverandør:  Alfa Aesar
Beskrivelse:   VISCOSITY STANDARD, SPECPURER, NOMINALL 1 * 500 ml
UOM:  1 * 500 ml
Leverandør:  Alfa Aesar
Beskrivelse:   VISCOSITY STANDARD, SPECPURER, NOMINALL 1 * 500 ml
UOM:  1 * 500 ml
Leverandør:  Alfa Aesar
Beskrivelse:   VISCOSITY STANDARD, SPECPURER, NOMINALL 1 * 500 ml
UOM:  1 * 500 ml
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 12
  1  2  Næste