Vil du logge ind igen?
  • Produktkategori
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Du Søgte efter: "proteinreagenser"
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"500"
Sorter efter:
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   ION EXCHANGER I is a strong acid cation exchangers widely used in separation of noble earths and amino acids, water treatment, analysis and food indus...
Varenummer: (M329-10ML)
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Total Protein Cell Lysis Buffer is a nonionic detergent lysis buffer that enables efficient solubilisation of the plasma and intracellular membranes, ...
UOM:  1 * 10 ml
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Fluorescent Protein Quantitation Kit uses a dye to bind to primary amines of proteins and peptides in solution. It quantifies protein in the low micr...
UOM:  1 * 1 Each
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Cytoplasmic/Nuclear Protein Enrichment Kit
UOM:  1 * 1 Each
Leverandør:  GE Healthcare - Life Sciences
Beskrivelse:   rProtein A Sepharose™ 4 Fast Flow is a well established antibody affinity medium is designed for the purification of monoclonal and polyclonal antibod...
Leverandør:  Rockland Immunochemicals
Beskrivelse:   Protein G peroxidase conjugated
Leverandør:  GE Healthcare - Life Sciences
Beskrivelse:   Sepharose CL-2B is a well-proven cross-linked agarose gel filtration base matrix and is frequently used for coupling affinity ligands to the matrix. T...
UOM:  1 * 1 l
Varenummer: (PTEASP-817-10KIT)
Leverandør:  PROTEA BIOSCIENCES, INC.
Beskrivelse:   The ProteaPrep™ Non-ionic Cell Lysis Kit has been specially designed for the efficient recovery of purified protein lysates from biological samples. T...
UOM:  1 * 1 Items
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 500
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Næste