Vil du logge ind igen?
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Du Søgte efter: "transformation-reagents"
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/36/18989936.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
Sorter efter:
Leverandør:  Harvard Apparatus
Beskrivelse:   BTXpress™ er en enkelt bufferopløsning, som er udviklet til hurtigt og effektivt at transfektere gener til pattedyrsceller, som tidligere blev betegne...
Varenummer: (J60028.AK)
Leverandør:  Alfa Aesar
Beskrivelse:   For transformation of competent cells.
UOM:  1 * 250 ml
Leverandør:  G-Biosciences
Beskrivelse:   Fast Yeast Transformation™ is a rapid single step yeast transformation kit that takes less than 10 minutes to prepare competent yeast cells. The compe...
UOM:  1 * 1 Each
Leverandør:  Alfa Aesar
Beskrivelse:   For transformation of competent cells.
Leverandør:  MP Biomedicals
Beskrivelse:   Alkali-Cation™ Yeast Transformation Kit provides an efficient method for yeast transformation and has been successfully used to transform linear DNA i...
UOM:  1 * 1 Each
Leverandør:  EPPENDORF
Beskrivelse:   Electroporation buffer, Electroporation buffer system, hypo-osmolar, 100ml
Leverandør:  EPPENDORF
Beskrivelse:   [EN]ELECTROFUSION BUFFER, HYPOOSMOLAR (F 1 * 100 ml
Varenummer: (ICNA112100200)
Leverandør:  MP Biomedicals
Beskrivelse:   The EZ-Yeast™ Transformation Kit is designed for high throughput transformation with efficiencies up to 103 transformants per μg plasmid DN...
UOM:  1 * 1 Each
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 8