Vil du logge ind igen?
  • Produktkategori
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
PCR reagenser
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/20/18989620.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"154"
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   VWR® Taq DNA Polymerase Master Mix er en 1,1X eller 2X master mix - klar til brug. Tilføj blot primere, template og vand for at udføre primer-ekstensi...
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   VWR® TEMPase Hot Start DNA Polymeraser er meget stabile polymeraser, som giver højere specificitet, fremragende følsomhed og større udbytte sammenlign...
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   dNTP-blandinger og dNTP-sæt i molekylærbiologisk kvalitet – klar til brug. dNTP mix er designet, så det sparer forskeren arbejdstid og reducerer risik...
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   VWR® Taq DNA Polymerase er en ultraren, termostabil, rekombinant DNA polymerase, som giver robuste PCR resultater i en lang række PCR-applikationer ud...
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   TEMPase Hot Start Master Mix og Blue TEMPase Master Mix er gode alternativer til TEMPase Hot Start DNA Polymerase. Disse master mix muliggør nem bland...
Varenummer: (N557-0.5ML)
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Ready to use dNTP mixture, 10 mM solution.
UOM:  1 * 0,5 ml
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Hot Start Taq Master Mix, 2X is a ready to use reaction cocktail that contains all required components, except primers and template DNA, for ro...
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   AccuPOL DNA Polymerase er et termostabilt enzym, der har 3´-5´ exonuklease aktivitet, hvilket sætter polymerasen i stand til at korrigere forkert ink...
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 154
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Næste
Et nyt udseende og et fornyet engagement
Bygget på de funktioner og ressourcer, du kender, og optimeret med innovation fra Avantor®. Vores nye brand symboliserer agilitet og vores evne til at tilpasse os kundernes behov.
LÆS MERE BEGYND DIN SHOPPING