Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (13)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Du Søgte efter: "reagenser-til-nukleinsyreoprensning"
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/96/18989596.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"31"
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   RNASE A FOR PLASMID KIT 1 * 400 µl
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   SOLUTION II 1 * 250 ml
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   BUFFER RNA WASH I 1 * 100 ml
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   The E.Z.N.A.® RNALock Stabilizer Reagent is an innovative reagent which rapidly lyses cells and tissues to inactivate RNases at room temperature. Simp...
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   RNA-Solv® Reagent is a one reagent system for the isolation of total RNA from cells and tissues. The reagent, a single-phase solution consisting of ph...
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   The Phenol-Free Total RNA Purification Kit purifies RNA of all sizes, including micro RNA, from a wide variety of specimens, without the use of phenol...
UOM:  1 * 1 Each
Varenummer: (K600-50RXN)
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Cyclo-Prep™ PCR Clean Up Kit is a spin column-based purification kit for the rapid isolation of PCR fragments following amplification. After clean up,...
UOM:  1 * 50 Items
Varenummer: (E1091)
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   For DNase digestion during RNA purification. The RNase-free DNase set provides a rapid and efficient on-column digestion of DNA during RNA purificatio...
UOM:  1 * 1 Each
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 31
  1  2  3  4  Næste