Vil du logge ind igen?
  • Produktkategori
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
nukleinsyrereagenser
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/98/18989598.jpg
En bred vifte af reagenser til forskellige molekylærbiologiske applikationer, såsom oprensning og extraction af DNA og RNA fra forskellige udgangsmaterialer, samt kloning og transfektion. Vi tilbyder blandt andet Rnase, Dnase, Reverse Transcriptase (RT), cDNA syntesekits, mange i Ready-to-use format, der sparer tid, og giver reproducerbare resultater. Kloningskit og Transfektionsreagenser, til forskellige former for transfektion af cellekulturer
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"161"
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   For DNase digestion during RNA purification. The RNase-free DNase set provides a rapid and efficient on-column digestion of DNA during RNA purificatio...
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Ribonuclease A (RNase A) is endonuclease-free and quality controlled for use in plasmid purification procedures for digestion of RNA.
Varenummer: (K600-50RXN)
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Cyclo-Prep™ PCR Clean Up Kit is a spin column-based purification kit for the rapid isolation of PCR fragments following amplification. After clean up,...
UOM:  1 * 50 Items
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   An optimal buffer system is critical for the performance of successful PCR. VWR® Taq DNA Polymerase kits generally include two different buffers, Key ...
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   The Mag-Bind® EquiPure Normalization Kits can be used to normalise and purify gDNA and DNA libraries from various DNA concentrations. Using Mag-Bind® ...
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Selected protease digestion releases microgram amounts of DNA and RNA from FFPE samples. The purified nucleic acids, although highly fragmented, are s...
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   UFFER GBT 1 * 100 ml
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   The E.Z.N.A.® RNALock Stabilizer Reagent is an innovative reagent which rapidly lyses cells and tissues to inactivate RNases at room temperature. Simp...
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 161
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Næste