Vil du logge ind igen?
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Du Søgte efter: "titranter"
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/22/18989922.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"39"
Sorter efter:
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   Udvalget af Aquastar™ er fremstillet med henblik på at levere reagenser til bestemmelse af vand ved Karl Fischer-titrering af en bred vifte af substra...
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   Wijs-Opløsning til bestemmelse af Iodtallet c(ICl) = 0.1 mol/l TitriPUR® 1 * 2,5 l
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   Bromid-Bromatopløsning for 1000 ml, c(Br2) = 0,05 mol/l (0.1 N) Titrisol® 1 * 1 Each
UOM:  1 * 1 Each
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   Titriplex® opløsning B til jordalkalibestemmelse i vand (hårdhed) 1 ml = 10 mg CaO/l ved anvendelse af 100 ml vand 1 * 1 l
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   Hanus-Opløsning til bestemmelse af iodtallet c(IBr) = 0.1 mol/l TitriPUR® 1 * 1 l
UOM:  1 * 1 l
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   Jodid-jodatopløsning for 1000 ml, c(I2) = 1/128 mol/l (1/64 N) Titrisol® 1 * 1 Each
UOM:  1 * 1 Each
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   Ammonium bufferopløsning til kompleksometri (Ammoniumklorid/Ammoniak) pH = 10-11 TitriPUR® 1 * 1 l
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   Titriplex® opløsning B til jordalkalibestemmelse i vand (hårdhed) 1 ml = 10 mg CaO/l (1 tysk hårdhedsgrad) ved anvendelse af 100 ml vand for 1000 ml Titrisol® 1 * 1 Each
UOM:  1 * 1 Each
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 39
  1  2  3  4  5  Næste