Vil du logge ind igen?
  • kriterier
        Search By Cell Culture Media Type
      På lager (8)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Du Søgte efter: "Tissue Culture Media Supplements and Additives"
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/18/18989918.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"83"
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Trypsin 1:250, cell culture grade
UOM:  1 * 50 g
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Yeast extract
Leverandør:  PanReac AppliChem
Beskrivelse:   D-Pantothenic acid calcium salt
Varenummer: (A8088.1000)
Leverandør:  PanReac AppliChem
Beskrivelse:   Cell Proliferation Assay XTT
UOM:  1 * 1 Each
Leverandør:  PanReac AppliChem
Beskrivelse:   Yeast extract, molecular biology grade
UOM:  1 * 500 g
Leverandør:  Corning
Beskrivelse:   ITS Universal Culture Supplements
Leverandør:  Corning
Beskrivelse:   Kollagen I
Varenummer: (734-0098)
Leverandør:  Corning
Beskrivelse:   Vitronectin
UOM:  1 * 1 Each
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 83
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Næste