Vil du logge ind igen?
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Farve Referenser og Spektroskopi Standarder
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/55/18945055.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"36"
Sorter efter:
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   Til kalibrering af spektrofotometre
Varenummer: (1.14675.0001)
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   Spectroquant® CombiCheck-opløsninger er brugsklare multiparameterstandarder til hele Spectroquant® testsystemernes anvendelsesområde. Hver pakke indeh...
UOM:  1 * 1 Each
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   The Certipur® colour reference solutions are developed for ‘Method 1’ as described in chapter 2.2.2 of the European Pharmacopeia.
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   Standard solutions are particularly used for calibrating the absorbance of spectrophotometers.
UOM:  1 * 1 Each
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   Standard solutions are used for the calibration of spectrophotometers.
UOM:  1 * 100 ml
Varenummer: (1.18701.0001)
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   Spectroquant©® CombiCheck-opløsninger er brugsklare multiparameterstandarder til hele Spectroquant©® testsystemernes anvendelsesområde. Hver pakke ind...
UOM:  1 * 1 Each
Varenummer: (1.18700.0001)
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   Spectroquant©® CombiCheck-opløsninger er brugsklare multiparameterstandarder til hele Spectroquant©® testsystemernes anvendelsesområde. Hver pakke ind...
UOM:  1 * 1 Each
Varenummer: (1.00246.0250)
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   The colour reference solution can be used in visual comparison or as part of a calibration of colorimeters and spectrophotometer for colour comparison...
UOM:  1 * 250 ml
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 36
  1  2  3  4  5  Næste