Vil du logge ind igen?
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Du Søgte efter: "vvs-kultur-buffere"
https://dk-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/17/18989917.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"32"
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   137 mM sodium chloride, 2.7 mM potassium chloride, 12 mM phosphate buffer
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Dulbecco's formulation.
UOM:  1 * 500 ml
Leverandør:  Biowest
Beskrivelse:   POTASSIUM CHLORIDE 1 * 500 g
Varenummer: (A6485.0125)
Leverandør:  PanReac AppliChem
Beskrivelse:   CrossDown buffer lowers cross reactivities, unspecific binding and matrix effects in immunoassays like ELISA, EIA, Western blotting, immuno-PCR, prote...
UOM:  1 * 125 ml
Varenummer: (HYCLSH30851.01)
Leverandør:  GE Healthcare - Hyclone
Beskrivelse:   HEPES buffer provides maintenance of physiological pH despite changes in carbon dioxide as compared to bicarbonate buffers.
UOM:  1 * 100 ml
Leverandør:  GE Healthcare - Hyclone
Beskrivelse:   DPBS 1X W/O CA-MG W/O PHEN RED 1 * 1 l
Leverandør:  GE Healthcare - Hyclone
Beskrivelse:   PBS W/O CA/MG/ PH RED 10X0,067M 1 * 1.000 ml
Leverandør:  Alfa Aesar
Beskrivelse:   PHOSPHATE-BUF. SALINE (PBS, 10X), PH 7.6 1 * 2 l
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 32
  1  2  3  4  Næste