Du Søgte efter: pH buffere
82  results were found
SearchResultCount:"82"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Materials for the precise calibration and monitoring of pH meters.
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Materialer til præcis kalibrering og kontrol af pH-instrumenter.
MSDS Tilbud
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Titrisol® buffer concentrate for 500 ml buffer solution [20 °C].
MSDS Tilbud
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Materialer til præcis kalibrering og kontrol af pH-instrumenter.
MSDS Tilbud
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Materialer til præcis kalibrering og kontrol af pH-instrumenter.
MSDS Bæredygtig emballage Tilbud
Leverandør: Merck
Beskrivelse: pH Buffer solution, colour coded, pH-værdi: 4,00, ±0,01, Referencetemperatur: 25 °C, rød, Flaske, 6× 500 ml
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Til kalibrering af pH-metre.
MSDS Tilbud
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Buffer solutions intended for extremely precise calibration, qualification and monitoring of pH instruments, and for testing other buffer solutions.
Varenummer: (1.06587.1000)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Buffer stock solution 1/15 mol/l
UOM: 1 * 1 L
MSDS
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Materialer til præcis kalibrering og kontrol af pH-instrumenter.
MSDS Tilbud
Varenummer: (1.09478.1000)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Ammonium buffer solution for complexometry (ammonium chloride/ammonia) pH = 10 - 11, TitriPUR®
UOM: 1 * 1 L
MSDS
Leverandør: VWR Chemicals
Beskrivelse: Solutions prepared from AnalaR® NORMAPUR® grade analytical reagents.
Leverandør: VWR Chemicals
Beskrivelse: Buffer Standard solution, Biotechnology Grade, pH-værdi: 7,00, ±0,03, Referencetemperatur: 25 °C, VWR®, Flaske
Leverandør: VWR Chemicals
Beskrivelse: For calibration of pH meters.
Leverandør: Avantor
Beskrivelse: Ready-to-use pH buffers are manufactured in large lots to stringent specifications and utilise quality control procedures to reduce lot-to-lot variabi...
Leverandør: VWR Chemicals
Beskrivelse: pH buffer capsules, Capsules, pH-værdi: 4,01, ±0,02, VWR®, orange, Plastflaske
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 16 of 82
no targeter for Bottom