Du Søgte efter: Miljø analyse standarder
675  results were found
SearchResultCount:"675"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Varenummer: (CRM47993)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: BTEX Mix, High concentration, Supelco®, Certified reference material, 2000 µg/ml each component in methanol, : N/A, Ampoule of 1 mL
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (CRM47505)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: BTEX/MTBE Mix, HC, Supelco® TraceCERT®, Certified reference material, 2000 µg/ml each component in methanol, : N/A
UOM: 1 * 1 mL
MSDS
Varenummer: (PE1305-1KT)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Trace Metals Kits - WS, Supelco®, : N/A
UOM: 1 * 1 Each
Varenummer: (47504.)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: EPA 8020/8240 Aromatic Volatiles Mix, Supelco®, Certified reference material, 100 mug/mL each component in methanol, : N/A
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: Merck
Beskrivelse: BOD calibration standard, Supelco®, Certified reference material, 200 mg/l in water, : N/A
Varenummer: (SQC005-225G)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: TCLP Metals in Soil, Supelco®, Certified reference material, : N/A
UOM: 1 * 225 g
Leverandør: Merck
Beskrivelse: EPA 501/601 Trihalomethanes Calibration Mix, Supelco® TraceCERT®, Certified reference material, 200 µg/ml each component in methanol, : N/A, Ampoule of 1 mL
Leverandør: Merck
Beskrivelse: pH in Water- WP, Supelco®, Proficiency Testing Material, : N/A
Varenummer: (SQC023-100G)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Corrosivity, Supelco®, Certified reference material, : N/A
UOM: 1 * 100 g
Varenummer: (CRM218-225G)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: TCLP Metals - Loam 1, Supelco®, Certified reference material, : N/A, Pkg of 225 g
UOM: 1 * 225 g
Varenummer: (PE1280-1.2ML)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Pesticides 1 - WP, Supelco®, Proficiency Testing Material, 1 mL for dilution up to 1L, : N/A
UOM: 1 * 1,2 mL
Varenummer: (40353-U)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: 48 Component Indoor Air Standard, Supelco®, Certified reference material, 1000 µg/ml each component in methanol: water (19:1), : N/A, Ampoule of 1 mL
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (PEA1901-20ML)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Ammonia in Impinger Solution, Supelco®, Proficiency Testing Material, : N/A
UOM: 1 * 20 mL
Varenummer: (PE1130-20ML)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Demand - WP, Supelco®, Proficiency Testing Material, Concentrate for dilution to 1 L, : N/A
UOM: 1 * 20 mL
Varenummer: (PE1092-2ML)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Chlordane (Total) - WP, Supelco®, Proficiency Testing Material, Concentrate for dilution to 1L, : N/A
UOM: 1 * 2 mL
Varenummer: (47727-U)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: EPA 505/525 Update Pesticides Mix A, Supelco®, Certified reference material, 500 mug/mL each component in acetone, : N/A
UOM: 1 * 1 Items
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 16 of 675
no targeter for Bottom