Du Søgte efter: Ledningsevne standarder
36  results were found
SearchResultCount:"36"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: Merck
Beskrivelse: These conductivity sachets are convenient, easy to use and ensure accurate and reliable results both in the field or in the laboratory. The 30 ml...
MSDS Tilbud
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Conductivity standard, Supelco®, 200 μ S/cm, Referencetemperatur: 25 °C
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Conductivity standard, 147 µmhos/cm
Varenummer: (CRM498-100G)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: pH/Conductivity CRM - clay soil
UOM: 1 * 100 g
Leverandør: VWR Chemicals
Beskrivelse: Avantor offers a comprehensive range of conductivity standards as Certified Reference Materials with the primary use calibrating of conductivity meter...
Leverandør: VWR Chemicals
Beskrivelse: A complete range of certified control standards with values ranging from 1,3 to 500000 µs to meet all the requirements for electrochemical analys...
Leverandør: VWR Chemicals
Beskrivelse: KCl 0,01 mol/L, VWR®, 1,41 mS/cm, Referencetemperatur: 25 °C
Varenummer: (85645.260)
Leverandør: VWR Chemicals
Beskrivelse: Directly traceable to NIST, tested and certified to ISO17025 and ISO 17034
UOM: 1 * 500 mL
Leverandør: WTW
Beskrivelse: Testsæt 6R/SET/LAB1 til ledningsevnemålere
Leverandør: Hach
Beskrivelse: Potassium chloride standard solutions according to OIML, traceable to NIST and Standard solution verified by Reference Materials Laboratory.
Leverandør: Hach
Beskrivelse: Natural Water Standard Solution:40% sodium sulphate/40% sodium bicarbonate/20% sodium chloride.
Leverandør: Hach
Beskrivelse: The sodium chloride standard solutions are used for calibrating conductivity meters and also used for accuracy checks.
Leverandør: Hach
Beskrivelse: The potassium chloride standard solutions are used for calibrating conductivity cells.
Leverandør: Hach
Beskrivelse: For calibrations/accuracy checks on conductivity/salinity meters.
Leverandør: Hach
Beskrivelse: Sodium chloride standard solutions according to OIML, traceable to NIST and Standard solution verified by Reference Materials Laboratory.
Leverandør: Hach
Beskrivelse: Ledningsevne standard 1.413 µS/cm (25°C; 0,01 mol/l; KCl), 1413  µS/cm
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 16 of 36
no targeter for Bottom