Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (9)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Printere
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/80/18989680.jpg
VWR har et bredt udvalg af printere lige fra etiketteprinteren (label printer) til printeren som kan kobles til små instrumenter, såsom vægte og lignende udstyr. Etiketteprinteren findes i flere udformninger og varianter. Der findes bordmodeller og håndholdte printere.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"36"
  Listevisning Easy View (new)
Sorter efter:
Varenummer: (720-2890)
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   The Signature slide printer can significantly increase laborator efficiency while helping to reduce the risk of incorrect sample identification. It pr...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   The statistical printer is a bidirectional thermal printer that can be used with laboratory balances. It can print weight values and, when requested, ...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Thermal printer TLP-50 for VWR LA, LP, SM balances and MB moisture analysers, EU-plug + UK-plug, UK/EU-stik, Thermal
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  BELLINGHAM & STANLEY
Beskrivelse:   Dot matrix, miniature, 24 column, RS232, impact printer that can be used to provide hard copy of refractometer or polarimeter measurement data for FDA...
Leverandør:  Brady
Beskrivelse:   These kits provide the user with printer and a selection of labels to accurately identify samples in the laboratory. Both the BMP™51 and BMP™53 are po...
Leverandør:  Brady
Beskrivelse:   The BBP™12 bench top label printer is a compact, reliable and affordable entry level printer to identify cables, components, products and laboratory s...
Leverandør:  Brady
Beskrivelse:   A PC based benchtop printer that can print signs or labels up to 101,6 mm wide. Suitable for many applications including safety, facility and lean/5S ...
Varenummer: (713-2122)
Leverandør:  WTW
Beskrivelse:   P3001 is a thermal printer with 40 characters/line.
UOM:  1 * 1 Items
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 36
  1  2  3  4  5  Næste 
Et nyt udseende og et fornyet engagement
Bygget på de funktioner og ressourcer, du kender, og optimeret med innovation fra Avantor®. Vores nye brand symboliserer agilitet og vores evne til at tilpasse os kundernes behov.
LÆS MERE BEGYND DIN SHOPPING