Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (24)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Holder til Servietter
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/88/18709688.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"50"
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Lavet af 6 mm hvid PVC.
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   These dispensers, made from white lacquered metal, are suitable for use with wipe rolls.
Varenummer: (115-2179)
Leverandør:  KIMBERLY CLARK
Beskrivelse:   Denne dispenser kan anvendes sammen med 250 mm papirhåndklæderuller.
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  KIMBERLY CLARK
Beskrivelse:   This dispenser in a sleek and contemporary design quickly and easily dispenses WYPALL* rolled single-sheet wipes in busy food areas.
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  KIMBERLY CLARK
Beskrivelse:   Vægmonteret eller fritstående dispensere til servietruller.
Leverandør:  KIMBERLY CLARK
Beskrivelse:   Dispenserspand til KIMTECH* og WETTASK* rulledispensere. Spanden åbnes nemt for genfyldning med servietter og desinfektionsmiddel/opløsninger. Dette l...
UOM:  1 * 4 Items
Leverandør:  KIMBERLY CLARK
Beskrivelse:   This lockable plastic dispenser is ideal for quickly and easily dispensing WYPALL* rolled wipes without the need to touch the dispenser; helping to ma...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  KIMBERLY CLARK
Beskrivelse:   This white plastic dispenser is ideal for dispensing single sheets of interleaved SCOTT* Slimfold hand towels.
UOM:  1 * 1 Items
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 50
  1  2  3  4  5  6  7  Næste