Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (8)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Læseglas
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/14/18989714.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"16"
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Disse læselupper er velegnede til hverdagsbrug.
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Disse belyst lupper er egnet til mange formål.
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   These illuminated magnifiers provide a high magnification for a wide range of applications.
Leverandør:  ESCHENBACH OPTIK GMBH
Beskrivelse:   These handheld folding magnifiers with classic design fit easily into any handbag or pocket.
Leverandør:  ESCHENBACH OPTIK GMBH
Beskrivelse:   Modern design, LED illumination and coated lens on both sides with Ceratec® anti-scratch coating for optimised performances.
Varenummer: (630-1321)
Leverandør:  ESCHENBACH OPTIK GMBH
Beskrivelse:   Disse lupper med dokumenteret design med innovativ LED-belysning har belagte linser på begge sider med hård, ridsefast Cera-tec®-belægning. Støvhætten...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  ESCHENBACH OPTIK GMBH
Beskrivelse:   Denne lup med lys er belagt med ridsefast Ceratec®. Den giver konstant klar og blændfri belysning takket være 2 SMD LED'er (8000 K).
Leverandør:  ESCHENBACH OPTIK GMBH
Beskrivelse:   The headband magnifier can be used by spectacle wearers.
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 16
  1  2  Næste
Et nyt udseende og et fornyet engagement
Bygget på de funktioner og ressourcer, du kender, og optimeret med innovation fra Avantor®. Vores nye brand symboliserer agilitet og vores evne til at tilpasse os kundernes behov.
LÆS MERE BEGYND DIN SHOPPING