Du Søgte efter: Vatpinde til klinisk brug
11  results were found
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: DELTALAB
Beskrivelse: Swabs designed for cleaning and disinfection when tip is soaked in a disinfectant, thus reducing the risk of a direct contact.
Varenummer: (SCIL2200001)
Leverandør: HYSERVE GMBH & CO. KG
Beskrivelse: This Swab System is designed for sampling on surfaces in the production environment. It consists of a sterile swab in a tube with 10 ml sterile PBS bu...
UOM: 1 * 1 Each
Leverandør: NISSUI PHARMA SOLUTIONS
Beskrivelse: CompactDry Swabs for surfaces, meat, fish and poultry. New design with swabs pre immersed in 1 ml buffer, ready for use with a self-standing tube and ...
New Product
Leverandør: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivelse: Wooden applicators of hardwood in bundles of 50 or 100 pieces.
Leverandør: Onemed Sverige AB
Beskrivelse: Wooden applicators with or without cotton ends.
Varenummer: (MURRL602/01)
Leverandør: MURRAY, S & CO LTD
Beskrivelse: Wooden applicator stick.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (SAFID3794)
Leverandør: SAFETY FIRST AID GROUP LTD
Beskrivelse: A first aid staple with numerous uses designed for cleaning and dressing wounds.
UOM: 1 * 100 Items
Varenummer: (PMPC25-2199)
Leverandør: PURITAN MEDICAL
Beskrivelse: These cytology brushes feature tapered tips made out of soft nylon bristles and a long PS handle.
UOM: 1 * 1.000 Items
Varenummer: (PMPC826-WC)
Leverandør: PURITAN MEDICAL
Beskrivelse: Tapered swabs designed for precision application and hard-to-reach areas.
UOM: 1 * 10.000 Items
Leverandør: HERENZ, HEINZ GMBH
Beskrivelse: Aluminium applicators with a single cotton bud.
Varenummer: (HERE1032018)
Leverandør: HERENZ, HEINZ GMBH
Beskrivelse: Wooden applicators with a double cotton bud.
UOM: 1 * 2.000 Items
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom