Vil du logge ind igen?
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
permanent-floor-mats
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/39/18989639.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Permanent mats are installed to provide the highest level of cleanliness. The life of the mats strongly depend on the volume and degree of cleanliness...
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Decontamination flooring b'mat uses a patented polymer to attract and retain over 98% of foot-borne and wheel-borne particles. Particles are naturally...
Varenummer: (SCTV108099)
Leverandør:  SCAT Europe
Beskrivelse:   Anti-static mat, conductive. With ground cable (press stud connector).
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  asecos
Beskrivelse:   Sealing mats made from a dense and flexible material prevent fast and efficient penetration of water-polluting liquids into the ground or drains.
Varenummer: (DYCECZ01/WZP/2GRAN)
Leverandør:  DYCEM
Beskrivelse:   These mats are specially designed to remove contamination from areas subject to heavy wheeled traffic. Ideal for use at entrances and exits, corridors...
UOM:  1 * 2 m2
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 5  af 5