Ending In 
Din session er udløbet.
Din session er udløbet. For din sikkerhed har vi logget dig ud.
Vil du logge ind igen?
På grund af planlagt systemvedligeholdelse vil vwr.com være midlertidigt utilgængelig 24. februar fra kl. 12:00 - 20:00.
Update på coronavirus: Grundet de givne omstændigheder vil VWR, part of Avantor’s medarbejdere fortsætte med at servicere vores kunder fra deres hjemmearbejdsplads.
VWR®, Robot-spidser, til Beckman® Biomek FX/NX
Leverandør: VWR
Bedømmelser
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Sortér alle efter:
VWR®
736-0608EA 806 DKK InStock
736-0608 736-0609 736-0599 736-0610 736-0611 736-0612
VWR®, Robot-spidser, til Beckman® Biomek FX/NX
Pipettespidser
Transparent PP, autoklaverbare.
  • RNase/DNase, DNA and endotoxin-free
  • Sustainable design based on virgin resins
Bestil nu
BESTIL
Specifikationer
RELATEREDE OPLYSNINGER
Skriv en bedømmelse
Bedømmelser
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse katalog Nummer Availability Enhed Din pris Price Per Antal