Ending In 
Din session er udløbet.
Din session er udløbet. For din sikkerhed har vi logget dig ud.
Vil du logge ind igen?
Update på coronavirus: Grundet de givne omstændigheder vil VWR, part of Avantor’s medarbejdere fortsætte med at servicere vores kunder fra deres hjemmearbejdsplads.
Dewar flasks with screw flange, Type GEW
Leverandør: KGW-Isotherm
Bedømmelser
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Sortér alle efter:
KGWA10911EA 5730 DKK InStock
KGWA10911
Dewar flasks with screw flange, Type GEW
Dewars og kryogene fartøjer
Dewar flask made of borosilicate glass 3,3 with blue-coated metal cover.
  • Easy handling
  • With screw flange
Applications include protected from overflow, lockable and gassing coolants can be used but it should not exceed the maximum pressure of 0,1 bar.
Bestil nu
BESTIL
Specifikationer
Skriv en bedømmelse
Bedømmelser
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse katalog Nummer Availability Enhed Din pris Price Per Antal