Du Søgte efter: Silikoneolie
12  results were found
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Varenummer: (1.09762.0100)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Silikoneolie 550 til gas chromatografi, Supelco®
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Silicone oil used as oil bath up to 250 °C.
Leverandør: VWR Chemicals
Beskrivelse: Silikoneolie, 20 cSt
Leverandør: VWR Chemicals
Beskrivelse: Silikoneolie, 100 cSt 47 V 100
Leverandør: VWR Chemicals
Beskrivelse: Silikoneolie, GPR RECTAPUR® for oil baths up to 250°C
Varenummer: (24610.363)
Leverandør: VWR Chemicals
Beskrivelse: Usable between 100 and 200 °C.
UOM: 1 * 5 L
Varenummer: (84539.290)
Leverandør: VWR Chemicals
Beskrivelse: Silikoneolie, 500 cSt
UOM: 1 * 1 L
Leverandør: Thermo Scientific
Beskrivelse: Usable temperature range: 25 to 250 °C (open system) and 25 to 315 °C (closed system)
Leverandør: Thermo Scientific
Beskrivelse: Silikoneolie high temperature
Leverandør: Thermo Scientific
Beskrivelse: Silikoneolie, 475 -525 mm²/s (25°C) for melting point_boiling point apparatuses
Leverandør: Thermo Scientific
Beskrivelse: Silicone oil is used as a calibration media in temperature controlled baths in laboratories due to its good thermal characteristics and low flammabili...
Varenummer: (HACH126936)
Leverandør: Hach
Beskrivelse: Multiple uses, including preparation of turbidity sample cells.
UOM: 1 * 15 mL
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom