Ending In 
Din session er udløbet.
Din session er udløbet. For din sikkerhed har vi logget dig ud.
Vil du logge ind igen?
Update på coronavirus: Grundet de givne omstændigheder vil VWR, part of Avantor’s medarbejdere fortsætte med at servicere vores kunder fra deres hjemmearbejdsplads.
Phosphatbufferet saltvand (PBS), lav phosphat, 10x
Leverandør: Avantor
Bedømmelser
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Sortér alle efter:
VWR®
437117KEA 1840 DKK InStock
437117K
Phosphatbufferet saltvand (PBS), lav phosphat, 10x
Buffere Elektroforese buffere Washing Buffers
Strålebehandlet PBS-koncentrat, egnet til skylning af celler efter fortynding.
  • KCl 2,0 g/L
  • NaCl 70,1 g/L
  • Na₂HPO₄, 2H₂0 12,8 g/L
  • NaH₂PO₄, 1H₂O 4,4 g/L
Add 1 ml of 10X PBS to 9 ml of water to give a 1X PBS solution.
pH (20 °C): 6,90 to 7,30
Bestil nu
BESTIL
RELATEREDE OPLYSNINGER
Skriv en bedømmelse
Bedømmelser
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse katalog Nummer Availability Enhed Din pris Price Per Antal