UV-transilluminatorer med stor ydeevne
Leverandør: Analytik Jena
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
732-4385EA 34720 DKK
732-4385 732-4374 732-4384 732-4383 732-4382 732-4378 732-4377 732-4376 732-4375 732-4386 732-4379 732-4381
UV-transilluminatorer med stor ydeevne
Lysbord UV Transilluminatorer
Disse High Performance UV transilluminatorer har fire 25 W rør, hvilket yder 100 W højintens og ensartet UV-belysning til høj fluorescens og følsomhed, når der skal undersøges farvede geler. Hi/Lo (høj/lav) intensitetsindstillingen (på udvalgte modeller) er til opgaver med UV-belyst fluorescensvisning og fotografering. ‘Lo' intensiteten reducerer fotoforringelse og blegning af gelprøver under det præparative arbejde, hvilket tillader et længere præparationstidsrum. ‘Hi' intensitetsindstillingen bruges til analytisk dokumentationsarbejde.
  • En ramme af rustfrit stål muliggør let rengøring og reducerer prøvekontaminering
  • Brillant baggrundsbelyst fluorescensbelysning forstærkes med en baggrundsskærm som giver ensartethed og UVG™ filter med lang levetid
  • Modeller med Hi/Lo intensitetsindstilling muliggør indstilling af styrken alt afhængigt af opgavekravene
  • En kraftig blæser sørger for at køle filtret og opretholder en lav overfladetemperatur for at forhindre skader på prøven og giver en konstant UV-intensitet
  • Et aftageligt og klart UV-blokerende låg der kan højdejusteres for at give en optimal visningsvinkel eller give adgang til filteroverfladen
Modellen med dobbelt UV er af samme størrelse og design som de andre modeller, men har kun en intensitet og er udstyret med mellembølge (302 nm) og langbølget (365 nm) UV i en enhed.
B×D×H: 486×337×143 mm (højden inkluderer det UV-blokerende låg)
Vægt: 9,6 kg