Ending In 
Din session er udløbet.
Din session er udløbet. For din sikkerhed har vi logget dig ud.
Vil du logge ind igen?
OBS! @vwr.com benyttes ikke længere – benyt i stedet @avantorsciences.com. Kontakt evt vores kundeservice.
Aluminiumsfolie til PCR og opbevaring (96-brønds plader)
Leverandør: VWR Collection
Bedømmelser
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Sortér alle efter:
VWR®
391-1282EA 327 DKK InStock
391-1282
Aluminiumsfolie til PCR og opbevaring (96-brønds plader)
Forsegling Film og folie til forsegling af mikroplader
Aluminiumsfolie, 38 μm tyk, til brug med 96-brønds plader. Passer inden for kanten på plader med hævet kant. Med en endefane med mindre bredde. Usteril.
  • Anbefales til temperaturer fra −40 °C til +150 °C
  • Certificeret fri for DNase, RNAse og nukleinsyrer
Hver folie LxD: 127,0x77,8 mm, inklusive en enkelt 9,5 mm endefane
Order Now
BESTIL
RELATEREDE OPLYSNINGER
Skriv en bedømmelse
Bedømmelser
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse katalog Nummer Availability Enhed Din pris Price Per Antal