VWR®, Læselupper med lys, LED
Leverandør: VWR
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
630-1067EA 158 DKK
630-1067 630-1065
VWR®, Læselupper med lys, LED
Forstørrelsesglas og lupper
Disse belyst lupper er egnet til mange formål.
  • LED lys
  • Firkantet eller rund form
  • Forskellige forstørrelser ifølge modellen
Bestillingsoplysninger: Til de andre artikelnumre kræves 2 batterier.