Cell culture system, Corning® CELLine™ 1000
Leverandør: Corning
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
CELLine™ 1000 Corning®
734-0389EA 5160 DKK
734-0389
Cell culture system, Corning® CELLine™ 1000
Bioreaktorer
CELLine™ 1000, et membranbaseret, celledyrkningssystem til engangsbrug garanterer høje celledensiteter og er let at anvende til rekombinant proteinekspression og produktion af monoklonale antistoffer (MAb) med højt udbytte.
  • CELLine™ systemet giver antistofkoncentrationer, der kan sammenlignes med koncentrationen af ascites - en CELLine™ kolbe kan anvendes til at producere lige så mange antistoffer som 12 mus
  • Høstvoluminer medfører koncentrationer af antistoffer, der er 50 til 100 gange højere end både rulleflasker og vævskulturflasker