VWR®, Absorbentsæt til kemikalier
Leverandør: VWR
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
VWR®
121-1050EA 953 DKK
121-1050
VWR®, Absorbentsæt til kemikalier
Spild materialer
Spildsættet er velegnet til farlige væsker.
  • Den samlede sugeevne kapacitet er på op til 10 l, alt afhængigt af hvilket kemikalie der skal opsuges
  • Også velegnet til olie eller opløsningsmidler
  • Kan bruges på alle kemikalier
Supplied in a clip closed clear bag.
Leveringsinformation: Kit contains: 2× blue plastic disposal bags, 1× 6 cm×1,2m maintenance sock, 1× clip close carrier, 1× instruction sheet, 10× maintenance spill pads, 1× non branded spill kit header card, 2× plastic zip ties.