Klargøring af dyrkningsmedier, MasterClave 60
Leverandør: bioMérieux
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
710-0700EA 484150 DKK
710-0700
Klargøring af dyrkningsmedier, MasterClave 60
Mediefremstillingsapparat
MasterClave 60 er det ideelle valg til laboratorier med et højt gennemløb af prøver eller laboratorier, der skal levere fyldte plader til andre brugere. Den kan også spare dig for mange penge, hvis den anvendes til at producerer steril fortyndig.. Fire låsbare rullehjul (standardmonteret) sikrer, at maskinen er flytbar. Under cyklussen viser det grafiske display tydeligt indstillingerne for hvor lang cyklussen er.
  • Brugbart volumen: 10 - 60 liter
  • Låget kan nemt åbnes vha. det hydropneumatisk greb
  • Beholderens drænfunktion og den udtagelige magnetomrører gør maskine nem at rengøre
  • Nem programmering vha. det alfanumeriske tastatur
  • Mikroprocessorstyret temperaturkontrol