Dextran, M.W. ~ 200,000
Leverandør: Roth Carl
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
ROTH8946.1EA
0
DKK
ROTH8946.1
Dextran, M.W. ~ 200,000
Dextran
Formel:
(C₆H₁₀O₅)n |
MDL Number:
MFCD00130935 CAS-nummer: 9004-54-0 EINECS: 232-677-5 |