3-Phenylpyrazol til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43855.0005EA 674 DKK
8.43855.0005
3-Phenylpyrazol til syntese, Sigma-Aldrich®
3-Phenylpyrazol
Formel: C₉H₈N₂
Molekylvægt: 144,18 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00159654
CAS-nummer: 2458-26-6