Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (10)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Mikroplader med Glasindsatse
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/46/18989546.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   High quality polypropylene microplates coated with 200 nm thick layer of silicone dioxide.
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   96-positionssystemer (Ritter) med glasindsatser til brug i kombinatorisk kemi, hvor den rene PP-blok ikke er tilstrækkelig inaktiv. Indsatserne kan fo...
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   High quality polypropylene microplates coated with 200 nm thick layer of silicone dioxide.
UOM:  1 * 10 Items
Leverandør:  CHROMACOL
Beskrivelse:   Convenient 96-well plate kits with pre-inserted glass or PTFE vials. Compatible with autosamplers that have 96-well plate configuration.
Leverandør:  CHROMACOL
Beskrivelse:   High quality polypropylene microplates coated with 200 nm thick layer of silicone dioxide.
Leverandør:  HIRSCHMANN
Beskrivelse:   Microplate, untreated, med faste glasindsatse, kemisk bestandig, Antal brønde: 96, PP, HTS-mikroplade, 96-brønds plade med faste glasindsatse, kemisk inaktiv
Leverandør:  HIRSCHMANN
Beskrivelse:   Highly pure, chemically inert aluminium plate for individual glass inserts. Translucent plastic cover included.
Varenummer: (391-1972)
Leverandør:  HIRSCHMANN
Beskrivelse:   Microplate, untreated, with fixed glass inserts, ~50 µl, Antal brønde: 1536, PP, HTS-mikroplade, 1536-brønds plade med faste glasindsatse, kemisk inaktiv
UOM:  1 * 1 Items
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 8