Partikelfiltrerende halvmasker, til engangsbrug, FFP1/FFP2/FFP3, Aura™ 9300+
Leverandør: 3M
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Aura™
111-0717EA 966 DKK
111-0717 111-0716 111-2198 111-0684 111-2201 111-2534 111-0713 111-0715 MMMA9332PLUSCS 111-0714
Partikelfiltrerende halvmasker, til engangsbrug, FFP1/FFP2/FFP3, Aura™ 9300+
Åndedrætsværn Engangsmasker Partikelmasker
Genialt design med 3 paneler, passer til et bredt udvalg af ansigtsformer og -størrelser.
  • Filterteknologi med lav åndedrætsmodstand giver effektiv filterydelse samt øget komfort
  • Cool Flow™-ventil fjerner effektivt varmeopbygning og udåndet luft, og minimerer risikoen for duggende briller
  • Nyskabende hagestrop gør den nemmere at tage på og justere for at opnå en behagelig pasform
  • Kan foldes fladt sammen; nem at opbevare, når den ikke er i brug
  • Formet næsepanel, der giver bedre kompatibilitet med briller
Certificeringer: EN 149:2001+A1:2009
Advarsel: *En størrelse passer alle