Visuelle farvekits, MColortest™, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
MQuant®
1.14420.0001EA 1230 DKK
1.14420.0001
Visuelle farvekits, MColortest™, Supelco®
Miljø test kit
Hurtige test, visuel farvesammenligning.
Ved brug af kuvetter med en lang lysvej er Aquaquant® testsættene især egnede til måling af lave ionkoncentrationer (helt ned til 0,005 mg/l for visse ioner). Disse testsæt er specielt egnede til analyse af drikkevand, kildevand, renset vand og mineralvand, samt køle- og kedelvand.
  • Resultater på ca. 5 minutter
  • Brugervenlig
  • Applikationstilpassede måleområder
  • Bærbar
  • Et udvalg af økonomiske refillpakker (RP) tilbydes
MQuant® with colour card comparator:
  • Resultater på ca. 5 minutter
  • Brugervenlig
  • Applikationstilpassede måleområder
  • Bærbar
  • Et udvalg af økonomiske refillpakker (RP) tilbydes
Ved brug af kuvetter med en lang lysvej er Aquaquant® testsættene især egnede til måling af lave ionkoncentrationer (helt ned til 0,005 mg/L for visse ioner). Disse testsæt er specielt egnede til analyse af drikkevand, kildevand, renset vand og mineralvand, samt køle- og kedelvand.
Leveringsinformation: Hvert testsæt indeholder alle de nødvendige reagenser, reaktionskuvetter, farvesammenligningskort eller sammenligningshjul og omfattende brugsvejledninger.
Leveringsinformation: Hvert testsæt indeholder alle de nødvendige reagenser, reaktionskuvetter, farvesammenligningskort eller sammenligningshjul og omfattende brugsvejledninger.