tert-Amyl ethylether
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERCA10246400EA 1120 DKK
EHERCA10246400
tert-Amyl ethylether
tert-Amyl ethylether
Formel: C₇H₁₆O
Molekylvægt: 116,2 g/mol
MDL Number: MFCD01727266
CAS-nummer: 919-94-8
UN nummer: 3271
ADR: 3,II