1-Methylnaphthalen
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
EHERC20895000EA 634 DKK
EHERC20895000
1-Methylnaphthalen
1-Methylnaphthalen
Formel: C₁₁H₁₀
Molekylvægt: 142,2 g/mol
Kogepunkt: 244…245 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –2…+0 °C
Massefylde: 1,022 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 122 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004034
CAS-nummer: 90-12-0
EINECS: 201-966-8
UN nummer: 3082
ADR: 9,III