2-Naphthylamin
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
EHERC10206355EA 696 DKK
EHERC10206355
2-Naphthylamin
2-Naphthylamin
Formel: C₁₀H₉N
Molekylvægt: 143,19 g/mol
Kogepunkt: 306 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 111…113 °C
Massefylde: 1,0614 g/cm³ (98 °C)
MDL Number: MFCD00004112
CAS-nummer: 91-59-8
EINECS: 202-080-4
UN nummer: 1650
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,06486