1-Chlornaphthalen til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20315.0025EA
311
DKK
8.20315.0025
8.20315.0100
8.20315.1000
1-Chlornaphthalen til syntese, Sigma-Aldrich®
1-Chlornaphthalen
Formel:
C₁₀H₇Cl Molekylvægt: 162,62 g/mol Kogepunkt: 263 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –2,5 °C Massefylde: 1,1938 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 121 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003874 CAS-nummer: 90-13-1 EINECS: 201-967-3 UN nummer: 3082 ADR: 9,III Merck Index: 13,02168 |
Specifikationer Testresultater
Solubility | 0.009 g/l (20 °C) |
Melting Point | -6 °C |
Molar Mass | 162.61 g/mol |
Boiling Point | 259 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.05 hPa (20 °C) |
Flash Point | 115 °C |
Density | 1.19 g/cm3 (20 °C) |
pH | 7 (H2O, 20 °C) (undiluted) |
Ignition Point |
|
Synonyms | α-Naphthyl chloride |
Hill Formula | C10H7Cl |