1-Chlornaphthalen tech. 85% remainder 2-chloronaphthalene, Technical Grade
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A15029.18EA 343 DKK
A15029.18 A15029.0B A15029.30
1-Chlornaphthalen tech. 85% remainder 2-chloronaphthalene, Technical Grade
1-Chlornaphthalen
Formel: C₁₀H₇Cl
Molekylvægt: 162,62 g/mol
Kogepunkt: 259 °C
Smeltepunkt: ∼–8 °C
Massefylde: 1,194
Flammepunkt: 121 °C (249 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003874
CAS-nummer: 90-13-1
EINECS: 201-967-3
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02168