1-Chlornaphthalen 85% remainder 2-Chloronaphthalene, Technical Grade
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
ACRO180971000EA
329
DKK
ACRO180971000
ACRO180970010
SCARACR18097-0010
ACRO180970025
1-Chlornaphthalen 85% remainder 2-Chloronaphthalene, Technical Grade
1-Chlornaphthalen
Formel:
C₁₀H₇Cl Molekylvægt: 162,62 g/mol Kogepunkt: 259 °C (760 mmHg) Smeltepunkt: –2,5 °C Massefylde: 1,194 g/cm³ Flammepunkt: 121 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003874 CAS-nummer: 90-13-1 EINECS: 201-967-3 UN nummer: 3082 ADR: 9,III Merck Index: 13,02168 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.6300 to 1.6340 (20°C, 589 nm) |
HPLC | ≥80 % |
HPLC | ≥93 % |