1-Naphthaldehyd 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
ACRO128091000EA 719 DKK
ACRO128091000 ACRO128090025 ACRO128095000
1-Naphthaldehyd 95%
1-Naphthaldehyd
Formel: C₁₁H₈O
Molekylvægt: 156,18 g/mol
Kogepunkt: 160…161 °C (15 mmHg)
Smeltepunkt: 1…2 °C
Massefylde: 1,15 g/cm³
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004003
CAS-nummer: 66-77-3
EINECS: 200-633-4
UN nummer: 3334
ADR: 9,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear yellow to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6500 to 1.6540 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %