Lanthan(III)oxid ≥99.5% til atomabsorbtionsspektroskopi pH 9.0 (50 g/l, H₂O, 20 °C) (slurry), Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.10982.0025EA 1370 DKK
1.10982.0025
Lanthan(III)oxid ≥99.5% til atomabsorbtionsspektroskopi pH 9.0 (50 g/l, H₂O, 20 °C) (slurry), Supelco®
Lanthanum(III) oxide
Formel: La₂O₃
Molekylvægt: 325,81 g/mol
Kogepunkt: 4200 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 2315 °C
Massefylde: 6,51 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011071
CAS-nummer: 1312-81-8
EINECS: 215-200-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay (complexometric, on of the ignited basis substance) ≥ 99.5 %
Chloride (Cl) ≤ 0.005 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.002 %
Ca (Calcium) ≤ 0.005
Cu (Copper) ≤ 0.0003 %
Fe (Iron) ≤ 0.002
Li (Lithium) ≤ 0.0001 %
Mg (Magnesium) ≤ 0.0003 %