Kieselgel, Pore size: 60 Å 0.062-0.105 mm (150-230 mesh)
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
42727.30EA
1010
DKK
42727.30
42727.A1
42727.18
42727.A7
Kieselgel, Pore size: 60 Å 0.062-0.105 mm (150-230 mesh)
Silica gel
Column chromatography without applied pressure (gravity pulled)
Formel:
SiO₂ Molekylvægt: 60,08 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011232 CAS-nummer: 63231-67-4 EINECS: 231-545-4 |