Kieselgel, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01905.1000EA 747 DKK
1.01905.1000
Kieselgel, Supelco®
Silica gel
Formel: SiO₂
Molekylvægt: 60,08 g/mol
Kogepunkt: 2230 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1710 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011232
CAS-nummer: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
REACH: 01-2119379499-16