Kieselgel, Pore size: 40 Å 0.200-0.500 mm til kromotografi
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
ACRO241672500EA 359 DKK
ACRO241672500 ACRO241670010
Kieselgel, Pore size: 40 Å 0.200-0.500 mm til kromotografi
Silica gel
Formel: SiO₂
Molekylvægt: 60,08 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011232
CAS-nummer: 7631-86-9
REACH: 01-2119379499-16
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystals
Particle size 0.2 to 0.5 mm
Particle size ≤5 % (Undersize)
Particle size ≤5 % (Oversize)
Specific gravity 0.54 to 0.6 kg/l
pH 5.5 to 7 (10 % suspension in water)
Residual water 2 to 4 % (160 °C)